Learn More
Buerkle™ LDPE Brown Round Wide Mouth Bottles
Codice prodotto. 10378642 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Codice prodotto. 10378642
Marca: Buerkle™ 03200250
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap. Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes. Leakproof
  • LDPE
  • LDPE coloured brown for light-sensitive liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Brown
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Materiale LDPE
Quantità Each
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 40 mm
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Tipo di chiusura Screw Cap