Learn More
Buerkle™ LDPE Brown Round Wide Mouth Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- LDPE
- LDPE coloured brown for light-sensitive liquids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Brown |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 50 mm |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | Each |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 65 mm |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 207 mm |
| Vedi altri risultati |