Learn More
Kartell™ Cestello in LDPE con beccuccio
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
250 mm
280 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
9 l
Descrizione
- Variety of sizes
- Suitable for foodstuff
- Integral deep spout for easy pour
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Graduazioni | Sì |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |