Learn More
Kartell™ Cestello in LDPE con beccuccio
Codice prodotto. 10597151
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
250 mm
280 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
9 l
Codice prodotto. 10597151
Marca: Kartell™ 0090700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secchio graduato in robusta plastica LDPE. I secchi Kartell™ con beccuccio rappresentano una scelta durevole per le soluzioni detergenti utilizzate in laboratorio.
  • Variety of sizes
  • Suitable for foodstuff
  • Integral deep spout for easy pour
Specifica
Product Type Portaprovette
Graduazioni
Materiale LDPE
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Quantità 1 ciascuno