Learn More
Kautex™ Cestelli in LDPE con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Diametro (sistema metrico) parte inferiore:
193 mm
235 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
280 mm
316 mm
Altezza (sistema metrico):
300 mm
335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Thick-walled for stability
- Graduated liter scale on inside
- Plastic coated steel handle
- White
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Capacità (sistema metrico) | 15 l |
| Graduazioni | Sì |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) parte inferiore | 235 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 316 mm |
| Materiale maniglia | Acciaio rivestito in plastica |
| Altezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Include | con maniglia per il trasporto in acciaio rivestito in plastica |
| Vedi altri risultati |