Learn More
Kautex™ Cestelli in LDPE con beccuccio
Codice prodotto. p-8013586
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Diametro (sistema metrico) parte inferiore:
193 mm
235 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
280 mm
316 mm
Altezza (sistema metrico):
300 mm
335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10702722
Marca: Kautex™ 2000070588
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettati con pareti spesse per una maggiore stabilità e una lunga durata. I secchi Kautex™ in LDPE con beccuccio sono contenitori robusti con una maniglia resistente per una varietà di usi.
  • Thick-walled for stability
  • Graduated liter scale on inside
  • Plastic coated steel handle
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 10 l
Graduazioni Sì
Materiale LDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 193 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 280 mm
Materiale maniglia Acciaio rivestito in plastica
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include con maniglia per il trasporto in acciaio rivestito in plastica
Quantità 1 ciascuno