Learn More
Kautex™ Cestelli in LDPE
Click to view available options
Colore:
Bianco
Grigio scuro
Materiale maniglia:
Acciaio rivestito in plastica
Resistente alla ruggine
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Thick-walled, very stable
- Graduated litre scale on the inside
- Industrial and laboratory buckets: Plastic coated steel handle, White
- Builder’s bucket: Rustproof handle, Dark grey
- dispensing
- sending samples
- mixing
- transferring
- transport
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Capacità (sistema metrico) | 10 l |
| Graduazioni | Sì |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio scuro |
| Diametro (sistema metrico) parte inferiore | 212 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 253 mm |
| Materiale maniglia | Resistente alla ruggine |
| Altezza (sistema metrico) | 279 mm |
| Include | con impugnatura antiruggine |
| Vedi altri risultati |