Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, Canister White, With Tap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5000 ml
10 L
30 L
Dimensioni (L x P x A):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Simple transport of the behrotest&tradecanister
- Space-saving injected handle
- Easy removal of liquids
- Very easy removal with the welded behrotest&tradetap
- Practical dimensions
- Space-saving storage
- Translucent canister
- The liquid level directly in view
- Individually packed canisters
- Protection against damage and soiling
- Individually packed canisters
- The liquid level directly in view
- Translucent canister
- Space-saving storage
- Practical dimensions
- Very easy removal with the welded behrotest&tradetap
- Easy removal of liquids
- Space-saving injected handle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Colore chiusura | Bianco semitrasparente |
| Colore | Bianco semitrasparente |
| Descrizione | Canister, white translucent, with tap, 5 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 240 x 160 x 240 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Vedi altri risultati |