Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Collapsible Containers, LDPE
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
10 L
19 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
Descrizione
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 19 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 gal. |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid |
| Materiale | LDPE |
| Colore della vite | White |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Product Type | Collapsible Container |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |