Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Collapsible Containers, LDPE
Codice prodotto. 11770039 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
10 L
19 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
Codice prodotto. 11770039
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0610010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LDPE Containers are collapsible when empty for easy storage.
  • These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
  • They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
  • Replacement caps sold separately.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid
Materiale LDPE
Colore della vite White
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Product Type Collapsible Container
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap