Learn More
BRAND™ LDPE Conical Ground Joint Stopper
Codice prodotto. 10429332 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10429332
Marca: BRAND™ 144440
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LDPE construction with sealing rings. Octagonal grip provides easier grasping ability.
  • Low Density Polyethylene (LDPE) construction
  • Hollow
  • Octagonal grip
  • With sealing rings
  • Autoclavable to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Conical bottom
Quantità 1/Ea.
Giunto rastremato standard NS 34/35
Autoclavabile Autoclavable
Materiale LDPE
Product Type Ground Joint Stopper
Forma Octagonal Grip