Learn More
Buerkle™ LDPE Rectangular Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
23 L
45 L
48 L
50 L
150 L
155 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Materiale | LDPE |
| Forma | Rectangular |
| Capacità (sistema metrico) | 23 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable For Use With Foodstuff |
| Altezza (sistema metrico) | 410 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 220 mm |