Learn More
Gilac™ Vassoi con interblocco profondi in LDPE
Codice prodotto. p-8008109
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
19 l
30 l
45 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11748501
Marca: Gilac™ G110021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nestable Rectangular Reinforced Container - LDPE Food container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials. Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for greater impact resistance.
  • 400 x 300 rectangular plastic food container
  • Reinforced container
  • Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for increased shock resistance
  • Outstanding durability even with intensive use
  • For sub-zero and ambient temperature storage (-15°C to +60°C) and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
  • Designed in partnership with health professionals
Specifica
Tipo Food Bin
Materiale LDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Da utilizzare con All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Quantità 400/Pallet
Dimensioni (L x P x A) 365 x 310 x 160 mm; Innenabmessungen unten: 280 x 220 x 145 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 365 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Altezza (sistema metrico) 308 mm
Peso (sistema imperiale) 1.54 lb.
Peso (sistema metrico) 0.7 kg