Learn More
Vitlab™ LDPE Dropper Bottles
Codice prodotto. 15243009
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 15243009
Marca: Vitlab™ 94687
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these transparent Vitlab™ LDPE Dropper Bottles – to store, save and dispense, using the extra long, fine dropping tip for accurate dispensing.
  • Narrow-mouth bottles
  • Made of LDPE
  • Transparent
  • With dropper insert
  • Screw cap made from LDPE
  • Extra long, fine dropping tip
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Transparent
Materiale LDPE
N. per confezione 24Pack
Quantità 24Pack
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 142 mm
Product Type Dropping Bottle
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Tipo di chiusura Wiring