Learn More
Buerkle™ Flaconi contagocce in LDPE
Codice prodotto. p-8002300 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 11816413
Marca: Buerkle™ 03060020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispense small amounts of liquid, drop by drop or as a fine jet. ™
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength, and flexibility
  • Attached captive cap on polyethylene dropper cap fits tip and eliminates misplacement of cap
  • Dropper tip must be cut before first use for precision dropping
  • Suitable for use with foodstuff
  • Semitrasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 14 mm
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Materiale chiusura Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Captive Cap and Dropper Cap