Learn More
BRAND™ Flaconi contagocce in LDPE
Codice prodotto. 11823940 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11823940
Marca: BRAND™ 125224
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flexible LDPE construction. BRAND™ LDPE Dropping Bottles include a detachable threaded cap with dropper nozzle and attached spout cap.
  • Flexible LDPE construction
  • Includes threaded cap with dropper nozzle and attached spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Altezza (sistema metrico) con chiusura 96mm
Materiale LDPE
Imballaggio 100/PK
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 14
Closure Included
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Dropper Nozzle