Learn More
BRAND™ Flaconi contagocce in LDPE
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Flexible LDPE construction
- Includes threaded cap with dropper nozzle and attached spout
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 96mm |
| Materiale | LDPE |
| Imballaggio | 100/PK |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 14 |
| Closure Included | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 34 mm |
| Tipo di chiusura | Dropper Nozzle |