Learn More
Kautex™ Bottiglia per lavaggio con metanolo, collo ampio, naturale con tappo verde in LDPE
Codice prodotto. 15758877
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Isopropanolo
Metanolo
distillata
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 150
Codice prodotto. 15758877
Marca: Kautex™ 2000770020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per fornire un flusso di liquido controllato preciso e accurato. Le spruzzette di sicurezza Kautex™ da 250 ml forniscono un'eccellente resistenza chimica per la sicurezza in laboratorio.
  • Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
  • Writing space
  • Abrasion-resistant printing
  • Closure color matches color of ink for easy identification of media
  • Leak-proof
  • Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Suitable for the declared liquids. Not suitable for food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 30.8 mm
Materiale Polietilene a bassa densità
N. per confezione 10
Quantità Confezione da 150
Colore chiusura Rosso
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Spruzzetta
Chemical Label Acetone
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with Delivery Nozzle