Learn More
Kautex™ Bottiglia per lavaggio con etanolo, collo ampio, naturale con tappo verde in LDPE
Codice prodotto. 17898097
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Isopropanolo
Metanolo
distillata
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
Codice prodotto. 17898097
Marca: Kautex™ 2000770023
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fornire un flusso di liquido controllato preciso e accurato. Le spruzzette di sicurezza Kautex™ da 500 ml forniscono un'eccellente resistenza chimica per la sicurezza in laboratorio.
  • Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
  • Writing space
  • Abrasion-resistant printing
  • Closure color matches color of ink for easy identification of media
  • Leak-proof
  • Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Suitable for the declared liquids. Not suitable for food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 39.2 mm
Materiale Polietilene a bassa densità
N. per confezione 10
Quantità Confezione da 100
Colore chiusura Arancione
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 154 mm
Product Type Spruzzetta
Chemical Label Metanolo
Diametro (sistema metrico) 77 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with Delivery Nozzle