Learn More
Kautex™ Bottiglia per lavaggio con etanolo, collo ampio, naturale con tappo verde in LDPE
Per fornire un flusso di liquido controllato preciso e accurato. Le spruzzette di sicurezza Kautex™ da 500 ml forniscono un'eccellente resistenza chimica per la sicurezza in laboratorio.
6.10€ - 763.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Screw Cap with Delivery Nozzle |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 77 mm |
Product Type | Spruzzetta |
Altezza (sistema metrico) | 154 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Codice del prodotto | Marca | Chemical Label | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Chemical Label | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15708887
|
Kautex™
2000770025 |
Acetone | Rosso |
66.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15768877
|
Kautex™
2000770021 |
Etanolo | Verde |
66.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15778877
|
Kautex™
2000770022 |
Isopropanolo | Giallo |
66.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17898097
|
Kautex™
2000770023 |
Metanolo | Arancione |
763.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15798877
|
Kautex™
2000770024 |
distillata | Blu |
66.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10667691
|
Kautex™
2000770025 |
Acetone | Rosso |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10248290
|
Kautex™
2000770021 |
Etanolo | Verde |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15788877
|
Kautex™
2000770023 |
Metanolo | Arancione |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Impressa con simboli di rischio e sostanze di contenuto in tedesco, inglese e francese
- Area di scrittura
- Stampa resistente alle abrasioni
- Il colore della chiusura corrisponde al colore dell’inchiostro per una migliore identificazione dei terreni
- A tenuta
- Svuotamento completo facendo scorrere il tubo di erogazione, anche se capovolta.
Specifica
Screw Cap with Delivery Nozzle | |
Spruzzetta | |
500 ml | |
39.2 mm | |
10 | |
Imboccatura larga |
77 mm | |
154 mm | |
Incolore | |
Polietilene a bassa densità | |
Confezione da 100 | |
Rotondo |