Learn More
Kautex™ Bottiglia con bordo alto in LDPE
Click to view available options
Dimensione chiusura:
18 mm
25 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 124
pezzi 420
pezzi 72
pezzi 900
Descrizione
- High, narrow shape
- Leakproof
- Easy handling
- Round
- Natural color
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 12.9 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Erogazione, adesivi, invio di campioni, trasporto e conservazione |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | Cassa da 900 |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | Bottiglia |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Bottiglia con bordo alto |
| Vedi altri risultati |