Learn More
Gilac™ Round Bucket with Stainless Steel Handle
Codice prodotto. 11722525
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
13 L
Codice prodotto. 11722525
Marca: Gilac™ G615034
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • External dimensions include handles
Specifica
Product Type Industrial Bucket
Graduazioni Yes
Materiale LDPE
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Colore Red
Dimensions 310 x 280 x 280 mm
Materiale maniglia Steel
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 280 mm