Learn More
Gilac™ Round Bucket with Stainless Steel Handle
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
13 L
Descrizione
- Food bucket
- Highly durable
- Anti-wear skirt for increased product durability
- Made from low density polyethylene making it highly resistant
- Stainless steel handle
- External dimensions include handles
Specifica
Specifica
| Product Type | Industrial Bucket |
| Graduazioni | Yes |
| Materiale | LDPE |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Colore | White |
| Dimensions | 310 x 280 x 280 mm |
| Materiale maniglia | Steel |
| Altezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.2 in. |
| Vedi altri risultati |