Learn More
Gilac™ Round Bucket with Stainless Steel Handle
Codice prodotto. 11742525
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 L
Colore:
Blue
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11742525
Marca: Gilac™ G615128
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • Reinforced Bottom
  • External dimensions include handles
Specifica
Product Type Industrial Bucket
Capacità (sistema metrico) 13 L
Graduazioni Yes
Materiale LDPE
Capacità (sistema imperiale) 3.4 gal.
Colore Blue
Diametro (sistema imperiale) 12 in.
Diametro (sistema metrico) 305 mm
Materiale maniglia Steel
Altezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 345 mm
Temperatura (sistema imperiale) 5°F to 140°F
Temperatura (sistema metrico) -15°C to +60°C
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 305 mm