Learn More
Vitlab™ Coperchio in LDPE
Codice prodotto. p-8000502
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per cestello da 10 l
Per cestello da 5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10007890
Marca: Vitlab™ 96593
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with LDPE for tight fit and transparency. VITLab™ LDPE Lids are for use with VITlab™ HDPE buckets.
  • Tightly closing
  • Order buckets separately 
Specifica
Product Type Lid
Materiale LDPE
Colore Trasparente
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per cestello da 10 l
Quantità 1 ciascuno