Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
48 L Container
50 L Container
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Linear LDPE
- Translucent
- For use with rupture proof rectangular containers
Specifica
Specifica
| Product Type | Container Lid |
| Materiale | LDPE |
| Forma | Rectangular |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 48 L Container |