Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
48 L Container
50 L Container
Unit Size:
Pezzo
Description
- Linear LDPE
- Translucent
- For use with rupture proof rectangular containers
Specifications
Specifications
| Product Type | Container Lid |
| Materiale | LDPE |
| Forma | Rectangular |
| Dimensione chiusura | 1000 x 320 mm |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 L Container |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |