Learn More
Buerkle™ LDPE, Mixing/Dosing Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
100 L
200 L
500 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Containers close completely tight
- Seamless, thick sides
- Impact-resistant and stress-free sintered
- Manufactured from LDPE
- With 0.75 in. inner thread at the container base
- Suitable for foodstuffs
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 L |
| Colore chiusura | Blue |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Dimensione chiusura | 0.75 in. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 450 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 150 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Altezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Vedi altri risultati |