Learn More
Buerkle™ LDPE, Mixing/Dosing Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
100 L
200 L
500 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Containers close completely tight
- Seamless, thick sides
- Impact-resistant and stress-free sintered
- Manufactured from LDPE
- With 0.75 in. inner thread at the container base
- Suitable for foodstuffs
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 132 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 500 L |
| Dimensione chiusura | 0.75 in. |
| Colore | White (Translucent) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 815 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Food Contact Applications |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 1140 mm |
| Materiale | LDPE |
| Stile collo | Wide |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |