Learn More
Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle
Codice prodotto. 10010092 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10010092
Marca: Buerkle™ 03025000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • Universal bottles for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Materiale LDPE
Quantità 1
Trasparenza Si
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 40 mm
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 163 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No