Learn More
BRAND™ LDPE Narrow Neck Bottle for Schilling Burettes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low-density Polyethylene (LDPE) construction
- Narrow mouth resevoir bottle
- With tube bushing
- For use with Schilling burettes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Product Type | Reservoir Bottle |