Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Codice prodotto. p-7083188 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 in.
24 x 30 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 15571745
Marca: Micronova™ BKL2424IR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for cleanrooms and controlled environments
  • Irradiated
  • 75% LDPE/25% cast nylon
  • 10-6 sterility assurance level
  • For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Specifica
Product Type Blend Liner
Materiale LDPE, Nylon
Dimensions 24 x 24 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and Controlled Environments