Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in LDPE
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
150 mm
152 mm
Volume (sistema metrico):
1 mL
1 ml
2 ml
3 ml
3.5 mL
4 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Gocce/mL:
22 - 26 ml
50 mL
Da 21 a 28
Da 25 a 27
Da 25 a 30 ml
Da 60 a 75 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Manufactured from LDPE.
- Very good reproducibility of the number of drops per milliliter.
- Ideal for aliquots.
- Pasteur pipettes can be filled and deep-frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip.
- The integrated pipetting bulb depresses easily, minimizing fatigue from frequent pipetting.
- Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.8 mm |
| Materiale | LDPE (polietilene a bassa densità) |
| Gocce/mL | Da 25 a 27 |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Stile della parte superiore | A lampadina |
| Volume (sistema metrico) | 3 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |
| Monouso | Sì |