Learn More
Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle
Codice prodotto. 11882273 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11882273
Marca: Buerkle™ 03020010
Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • Universal bottles for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable For Use With Foodstuff
Materiale LDPE
Trasparenza Si
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 14 mm
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No