Learn More
Buerkle™ LDPE Narrow-Necked Bottle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Universal bottles for storing, packing, lab, taking samples, sampling and transport of liquids.
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 9 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable For Use With Foodstuff |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 1 |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 14 mm |
| Colore chiusura | Transparent |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |