Learn More
Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap
- Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes
- Leakproof
- LDPE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 24 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable For Use With Foodstuff |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | Each |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 32 mm |
| Colore chiusura | Transparent |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |