Learn More
Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles
Codice prodotto. p-8002304 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11856393
Marca: Buerkle™ 03180050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ LDPE Round Wide Mouth Bottles with wide-necked opening and screw cap for viscous media, powder, granules and pastes.
  • Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap
  • Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes
  • Leakproof
  • LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 24 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable For Use With Foodstuff
Materiale LDPE
Quantità Each
Trasparenza Si
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 32 mm
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No