Learn More
Kautex™ LDPE Screw Caps
Codice prodotto. 17199074
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
14 mm
28 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17199074
Marca: Kautex™ 2000090603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LDPE Screw Caps are ideal for use various wide- and narrow-neck bottles.
  • LDPE construction
  • Compatible with Series 301, 302, 303, and 310 bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema metrico) 14 mm
Quantità 100 Pk.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 14 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 14 mm
Certificazione/Conformità Reference Declaration of Compliance
Monouso Reusable
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 12.2 mm
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) None
Larghezza (sistema imperiale) 0.55 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.55 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.48 in.
Autoclavabile Non autoclavabile