Learn More
Brand™ LDPE Screw Caps for Narrow Mouth Bottles
Codice prodotto. 15241279 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 28
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 15241279
Marca: Brand™ 129204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
LDPE Screw Cap that fits GL 25 Thread narrow neck laboratory bottles that are ideal in most research, scientific, and other types of laboratory environments.
  • LDPE screw cap for narrow mouth bottles
  • Fits GL 25 thread narrow neck laboratory bottles
  • For storage of substances
  • Includes 50 pack of screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Quantità Confezione da 50
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Certificato Yes
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits GL 25 Thread narrow neck laboratory bottles