Learn More
BRAND™ Tappi a vite in LDPE per bottiglie con imboccatura ampia
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 40
GL 50
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Manufactured from Low-Density Polyethylene (LDPE)
- Ridged for easy gripping
- Natural color
- Available in a variety of thread sizes
- For use with LDPE wide mouth laboratory bottles
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE |
| Quantità | Confezione da 25 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Certificato | Yes |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi da laboratorio a imboccatura larga in LDPE |