Learn More
Kautex™ Chiusura a vite in LDPE
Codice prodotto. 11950867
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11950867
Marca: Kautex™ 2000070604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati in LDPE leggero e robusto. Le chiusure a vite in LDPE Kautex™ per i flaconi Kautex™ a collo stretto e largo sono disponibili in vari formati.
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent
  • Available for a wide variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Incolore
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Finitura collo 00 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglia da 50/100 ml
Diametro (sistema metrico) 18 mm