Learn More
Kautex™ Chiusura a vite in LDPE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Made from low density polyethylene
- Translucent
- Available for a wide variety of sizes
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Finitura collo | 00 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglia da 250/500 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |