Learn More
Buerkle™ Polyethylene Square All-Purpose Boxes
Codice prodotto. p-8002305 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensioni (L x P x A):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10096471
Marca: Buerkle™ 62500500
Edge
All-purpose boxes are used for storing, packing, taking samples, sampling, and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods.
  • Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
  • Ideal use of space, can be stacked
  • Comes complete with press-in lid
  • Transparent in color
  • Can be deep frozen
  • Smooth surface, no crevices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Tipo di chiusura Press-in Lid
Colore Transparent
Materiale Polyethylene
Forma Square
Da utilizzare con (applicazione) Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40°C up to Briefly +95°C)
Include Press-in Lid
Product Type All-purpose Boxes
Dimensioni (L x P x A) 103 x 103 x 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) 103 mm
Larghezza (sistema metrico) 103 mm
Altezza (sistema metrico) 64 mm