Learn More
Buerkle™ LDPE Tall-form Bottle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- LDPE, transparent
- Leakproof
- With screw cap
- Matching dropper cap is available as accessory
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storing, Packing, Lab, Sampling |
| Materiale | LDPE |
| ID collo (sistema metrico) | 18 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Trasparenza | Si |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 162 mm |
| Product Type | Tall-form Bottle |
| Vedi altri risultati |