Learn More
Buerkle™ LDPE Tall-form Bottle
Codice prodotto. 17210574 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17210574
Marca: Buerkle™ 03140100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal bottle for storing, packing, lab, sampling.
  • LDPE, transparent
  • Leakproof
  • With screw cap
  • Matching dropper cap is available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 18 mm
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Screw Cap