Learn More
Buerkle™ LDPE Tall-form Bottle
Codice prodotto. p-7084557 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10084062
Marca: Buerkle™ 03140500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal bottle for storing, packing, lab, sampling.
  • LDPE, transparent
  • Leakproof
  • With screw cap
  • Matching dropper cap is available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storing, Packing, Lab, Sampling
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 18 mm
Quantità 1 Ea.
Trasparenza Si
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 162 mm
Product Type Tall-form Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 77 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis