Learn More
Kautex™ LDPE Wash Bottle Closure
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- LDPE wash bottle closure.
- Natural color.
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 100 Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 28 mm |
| Certificazione/Conformità | Reference Declaration of Compliance |
| Monouso | Reusable |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Altezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Product Type | Wash Bottle Closure |
| Vedi altri risultati |