Learn More
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint
Codice prodotto. 15231319
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15231319
Marca: Vitlab™ 135181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint features a precise spray jet and optimised medium backflow.
  • Narrow/wide-mouth bottles
  • Transparent
  • Screw cap and spray tube from PP
  • Imprinted with Distilled Water in German, English, French and Spanish
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Transparent
Include Screw cap and spray tube
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Screw Cap