Learn More
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Narrow/wide-mouth bottles
- Transparent
- Screw cap and spray tube from PP
- Imprinted with Distilled Water in German, English, French and Spanish
- Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Transparent |
| Include | Screw cap and spray tube |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 146 mm |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 58 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |