Learn More
Cole-Parmer™ LDPE Wash Bottles
Codice prodotto. 11705318 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11705318
Marca: Cole-Parmer™ 6230056
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
OSHA-compliant, labeled safety wash bottles with a built-in, nonmetallic vent to release pressure and prevent leaking. Cole-Parmer™ LDPE Wash Bottles feature chemically resistant silk-screened labels.
  • Bottles display name, chemical formula, NFPS hazard rating, and DOT symbols for primary health hazard of contents
  • View contents through translucent bottle
  • Easily identify contents by color-coded closures
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Include One of each-Acetone, Ethanol, Isopropanol, Methanol
Materiale LDPE
N. per confezione 5/Pk
Altezza (sistema metrico) 21.3 cm
Product Type Wash Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 7 cm
Autoclavabile Non autoclavabile